V1104
Vanillina
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
4-idrossi-3-metossibenzaldeide, Aldeide vanillica
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
>0.01 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
powder or crystals
P. eboll.
170 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
81-83 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble
Stringa SMILE
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ar(24208)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?