SAB1412737
Monoclonal Anti-PRRX1 antibody produced in mouse
clone 1E2, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-PHOX1, Anti-PMX1, Anti-PRX1
Scegli un formato
498,00 €
Scegli un formato
About This Item
498,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 35.64 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRRX1(5396)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MTSSYGHVLERQPALGGRLDSPGNLDTLQAKKNFSVSHLLDLEEAGDMVAAQADENVGEAGRSLLESPGLTSGSDTPQQDNDQLNSEEKK
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)