S5768
Monoclonal Anti-Synaptophysin antibody produced in mouse
clone SVP-38, ascites fluid
Sinonimo/i:
Synaptophysin Antibody, Synaptophysin Antibody - Monoclonal Anti-Synaptophysin antibody produced in mouse
Scegli un formato
638,00 €
Scegli un formato
About This Item
638,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SVP-38, monoclonal
PM
antigen 38 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
pig, rat, human, guinea pig
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:200 using rat cerebellum
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYP(6855)
rat ... Syp(24804)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)