M4403
Anti-MAP2 Antibody
mouse monoclonal, HM-2
Sinonimo/i:
MAP2 Antibody - Monoclonal Anti-MAP2 antibody produced in mouse, Map2 Antibody
Scegli un formato
416,00 €
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Monoclonal Anti-MAP2 antibody produced in mouse, clone HM-2, ascites fluid
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HM-2, monoclonal
PM
antigen ~280 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
rat, chicken, human, mouse, bovine, quail
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1:1,000 using a fresh total rat brain extract or an enriched microtubule protein preparation
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)