This antibody is an IgG isotype. The whole protein was used for immunization and the epitope has not been mapped. This is a polyclonal antibody and can bind to more than one region.
AB144P
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
CHEMICON®, goat polyclonal
Sinonimo/i:
Choline acetylase, acetyl CoA:choline O-acetyltransferase, choline acetyltransferase, ChAT
Scegli un formato
656,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
656,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anticorpo anti-colina acetiltransferasi, Chemicon®, from goat
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, opossum, guinea pig, rat, mouse, zebrafish (THE JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY 474:75–107 (2004).), avian, monkey, chicken
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
chicken ... Chat(395314)
human ... CHAT(1103)
mouse ... Chat(12647)
rat ... Chat(290567)
rhesus monkey ... Chat(709977)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- colorazione immunoistochimica
- western blotting
- immunocitochimica
Immunoistochimica:
un precedente lotto di questo anticorpo è stato utilizzato con diluizione 1:100.
Le diluizioni e i protocolli di lavoro ottimali devono essere determinati dall′utente finale.
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Analisi con metodo Western blot:
la diluizione 1:1000 di questo lotto ha rilevato la ChAT su 10 μg di lisati di cervello di topo.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Policlonale di capra purificato in tampone contenente 5 mg/mL di BSA e lo 0,2% di azoturo di sodio.
Stoccaggio e stabilità
Per la conservazione a breve termine (3-4 settimane), mantenere a 2-8 °C.
Risultati analitici
Lisati di placenta umana, prosencefalo/ipotalamo rostrale di ratto.
Altre note
neuro science
Sotto categoria di ricerca:
neurotrasmettitori e recettori
marcatori neuronali e gliali
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Articoli
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
-
Bonjour, quel est l'isotype de cet anticorps ?
1 risposta-