S193
Anti-Synapsin I antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-EPILX, Anti-MRX50, Anti-SYN1a, Anti-SYN1b, Anti-SYNI
Scegli un formato
512,00 €
Scegli un formato
About This Item
512,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
PM
antigen ~80 kDa (Synapsin Ia)
Reattività contro le specie
rat, mouse, human, bovine
tecniche
dot blot: 1:1000
immunohistochemistry (frozen sections): 1:2000
immunoprecipitation (IP): 1 μg
indirect immunofluorescence: 1:2000
western blot: 1:1000
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYN1(6853)
mouse ... Syn1(20964)
rat ... Syn1(24949)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- Western Blotting (1 paper)
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- ELISA.
Rabbit polyclonal anti-Synapsin I antibody can be used for the localization and detection of synapsin I (synapsins Ia and Ib, approximately 80 kDa and 77 kDa, are collectively referred to as synapsin I) in nerve terminals.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?