R4526
Reference Dye for Quantitative PCR
100 ×, solution
Sinonimo/i:
Reference dye for qPCR, ROX
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solution
Livello qualitativo
impiego
sufficient for ≥600 reactions
Concentrazione
100 ×
tecniche
PCR: suitable
Colore
red
Solubilità
water: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of mastermix for real time-quantitative polymerase chain reaction (RT-qPCR)
- as a component of the reaction mixture for detection of Clostridium difficile by quantitative polymerase chain reaction (qPCR)
- for analyzing the degree of cellular DNA contamination by qPCR
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Protocolli
Protocol describes amplification of DNA through quantitative PCR with SYBR Green. Consistent batch-to-batch performance can be achieved with large numbers of PCR reactions.
Our SYBR Green qPCR Protocol is a method designed to detect accurate quantification of gene expression and RT-PCR reactions