M8787
Cloruro di magnesio
PCR Reagent, 25 mM MgCI2 solution for PCR
Sinonimo/i:
PCR optimization
Scegli un formato
50,10 €
Scegli un formato
About This Item
50,10 €
Prodotti consigliati
Grado
PCR Reagent
Livello qualitativo
200
300
Stato
liquid
Confezionamento
vial of 1.5 mL
Concentrazione
25 mM±1 mM
tecniche
PCR: suitable
Colore
colorless
applicazioni
agriculture
diagnostic assay manufacturing
Attività estranea
DNase, RNase, none detected
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- amplification mixture for polymerase chain reaction (PCR)[1]
- amplification mixture in an inter simple sequence repeats (ISSR)-PCR[2]
- reaction buffer in 16S-23S rRNA gene internal transcribed spacer (ITS) PCR amplification and restriction analysis (ITS-PCR-RFLP)[3]
- PCR master mix for quantitative reverse transcription-polymerase chain reaction (qRT PCR) to amplify reversely transcribed cDNA[4]
- reaction mix for RT-PCR to assess the gene expression[5]
Compatibilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Quality DNA crucial for meaningful data; intact DNA key for successful chromosomal aberration analysis from FFPE tissues.
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Protocolli
Our SYBR Green qPCR Protocol is a method designed to detect accurate quantification of gene expression and RT-PCR reactions
Contenuto correlato
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield