Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 μL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 198,00 € |
5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1580,00 € 790,00 € |
10 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 2350,00 € |
Informazioni su questo articolo
198,00 €
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPCE)
form
liquid
mol wt
78.13 g/mol
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
red to very dark red
bp
189 °C/1,013 hPa
mp
18.4 °C
solubility
DMSO: soluble
density
1.104 g/cm3 at 20 °C
fluorescence
λex 520 nm; λem 554 nm in TE buffer; DNA
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Application
In addition, Nancy-520 can be used to determine dsDNA concentrations in solution, with a linear range between 0 - 2 μg/ml of DNA. Nancy 520
Nancy-520 has been used successfully in PCR (Real time-PCR) applications.
Nancy 520
Greener alternative to Ethidium bromide.
Packaging
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for RT-PCR, ≥90.0% (HPCE) | description extent of labeling: 10 wt. % loading | description 98% | description contains 50 ppm BHT as inhibitor, anhydrous, ≥99.9% |
| fluorescence λex 520 nm; λem 554 nm in TE buffer; DNA | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| color red to very dark red | color - | color - | color - |
| solubility DMSO: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| form liquid | form powder | form liquid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - Solvent
Punto di infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - Solvent
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?