Documenti fondamentali
PZ0266
Sigma-Aldrich
PHA-408
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
8-(5-Chloro-2-(4-methylpiperazin-1-yl)isonicotinamido)-1-(4-fluorophenyl)-4,5,dihydro-1H-benzo[g]indazole-3-carboxamide, PHA-00767408, PHA-767408
Scegli un formato
5 MG
109,00 €
25 MG
357,00 €
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
109,00 €
25 MG
357,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H27ClFN7O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
560.02
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)[n]2nc(c3c2c4c(ccc(c4)NC(=O)c5c(cnc(c5)N6CCN(CC6)C)Cl)CC3)C(=O)N
InChI
1S/C29H27ClFN7O2/c1-36-10-12-37(13-11-36)25-15-23(24(30)16-33-25)29(40)34-19-6-2-17-3-9-21-26(28(32)39)35-38(27(21)22(17)14-19)20-7-4-18(31)5-8-20/h2,4-8,14-16H,3,9-13H2,1H3,(H2,32,39)(H,34,40)
ZLEZHGHFWIHCGU-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
PHA-408 is a potent, selective I kappa B-kinase 2 (IKK-2) inhibitor. PHA-408 is a tight binding, ATP competitive IKK-2 inhibitor with greater than 350-fold selectivity for IKK-2 vs IKK-1 (IC50 values of 10-40 nM at IKK-2 vs 14 μM at IKK-1). PHA-408 was shown to suppress inflammatory cellular events, and to reduce inflammation in animal models of arthritis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ying Zhong et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology (2020-05-07)
Cyclic guanosine monophosphate (cGMP) signaling is an important regulator of newborn lung function and development. Although cGMP signaling is decreased in many models of newborn lung injury, the mechanisms are poorly understood. We determined how IL-1β regulates the expression of