363502
Poly[(R)-3-hydroxybutyric acid]
natural origin
Sinonimo/i:
(R)-3-Hydroxybutyric acid polymerized, PHB
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Temp. transizione
Tm 172 °C (DSC)
Stringa SMILE
CC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C12H20O6/c1-8(14)6-11(15)18-10(3)7-12(16)17-9(2)4-5-13/h5,8-10,14H,4,6-7H2,1-3H3
QLACRIKFZRFWRU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3