Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 61,40 € |
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 248,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 874,00 € |
Informazioni su questo articolo
61,40 €
Nome del prodotto
Prazosin hydrochloride, ≥99.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, methanol: 6 mg/mL, dilute aqueous acid: insoluble
SMILES string
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)c4ccco4
InChI
1S/C19H21N5O4.ClH/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;/h3-4,9-11H,5-8H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H
InChI key
WFXFYZULCQKPIP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
General description
Application
- to block the α1adrenergic receptors that mediate sympathetic vasoconstriction in mice[1]
- as an α1-adrenoceptor blocker,administered intragastrically in rats
- as a vasodilator,administered together with inuslin into the left ventricle of mice for the assessment of its effects on renal functions
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility H2O: 0.5 mg/mL, dilute aqueous acid: insoluble, methanol: 6 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146) | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146) | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146) | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prazosin hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?