I6504
(−)-Isoproterenol hydrochloride
≥98% (TLC), powder, β-adrenoceptor agonist
Sinonimo/i:
(−)-Isoprenaline hydrochloride, (−)-N-Isopropyl-L-noradrenaline hydrochloride, (R)-3,4-Dihydroxy-α-(isopropylaminomethyl)benzyl alcohol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
(−)-Isoproterenol hydrochloride,
Livello qualitativo
Punto di fusione
175 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
soluble (50 mg/ml: H2O)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl[H].CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H/t11-;/m0./s1
IROWCYIEJAOFOW-MERQFXBCSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRB2(154)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)