Documenti
1.04936
Supelco
Potassio cloruro
for analysis EMSURE®
About This Item
Formula condensata:
KCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-211-8
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (silver nitrate titration)
Forma fisica
solid
Potenza
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.01% In water insoluble matter
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
P. eboll.
1413 °C/1013 hPa
Punto di fusione
770 °C (lit.)
Solubilità
347 g/L
Densità
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
1000 kg/m3
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤0.05%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.002%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Può essere usato per la preparazione del tampone fosfato salino e per l′estrazione e la solubilizzazione delle proteine.
Risultati analitici
Tenore (argentometria): ≥ 99,5 %
Sostanza insolubile in acqua: ≤ 0,01 %
pH (5 %; acqua): 5,5 - 8,0
Bromuri (Br): ≤ 0,05 %
Ioduri (I): ≤ 0,002 %
Fosfati (PO₄) ≤ 0,0005%
Solfati (SO₄): ≤ 0,005%
Azoto (N) totale: ≤ 0,001%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005 %
Ba (bario): ≤ 0,001 %
Ca (calcio): ≤ 0,001 %
Fe (ferro): ≤ 0,0003 %
Mg (magnesio): ≤ 0,002 %
Na (sodio): ≤ 0,02 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Articoli
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Protocolli
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.