Vai a
60128
Potassio cloruro
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
KCl
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
78,10 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
252,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
KCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.55
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-211-8
MDL number:
Assay:
≥99.5% (AT)
Grade:
Molecular Biology
Form:
solid
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
78,10 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (AT)
form
solid
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.001% total nitrogen (N)
loss
≤0.2% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
770 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤700 mg/kg, iodide (I-): ≤20 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
SMILES string
[Cl-].[K+]
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 280 nm Amax: 0.01
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Può essere usato per la preparazione del tampone fosfato salino e per l′estrazione e la solubilizzazione delle proteine.
Other Notes
In DpnI/MboI assay for detection of methylation changes in DNA replication
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR13291548190449989
Potassio cloruro Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1329
Potassio cloruro
Potassio cloruro United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1548190
Potassio cloruro
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
form
solid
form
-
form
-
form
-
assay
≥99.5% (AT)
assay
-
assay
-
assay
99.999% trace metals basis
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
Molecular Biology
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
synthesis grade
anion traces
iodide (I-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, bromide (Br-): ≤700 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassio cloruro
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)