P4653
Phosphatase, Alkaline from bovine kidney
lyophilized powder, ≥5 units/mg protein (Activity determined in diethanolamine buffer, pH 9.8)
Sinonimo/i:
Alkaline phosphatase, Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥5 units/mg protein (Activity determined in diethanolamine buffer, pH 9.8)
Composizione
Protein, ~35% biuret
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
Inibitore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1