11164368001
Roche
N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase Control (NAG Control)
from beef kidney
Sinonimo/i:
NAG control
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine kidney
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized
Attività specifica
~9 mU/mL
Confezionamento
pkg of 3 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
activity assay: suitable
Colore
white to light yellow
Solubilità
water: soluble
Compatibilità
suitable for enzyme test
N° accesso UniProt
applicazioni
life science and biopharma
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità
Nota sulla preparazione
- Dissolve contents of one bottle with 1 ml double-dist. water, close bottle and wait for 5 minutes.
- Dissolve contents completely by gentle swirling.
Note: Avoid foaming! The solution is stable for at least 1 month stored at 2 to 8 °C, protected from light.
Ricostituzione
- Dissolve contents of one bottle with 1 ml double-dist. water, close bottle and wait for 5 minute.
- Dissolve contents completely by gentle swirling.
Note: Avoid foaming! The solution is stable for at least 1 month stored at 2 to 8 °C, protected from light.
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash