T1512
Tetramisole hydrochloride
powder, ≥99% (TLC)
Sinonimo/i:
(±)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Tetramisole hydrochloride, phosphatase inhibitor
Origine biologica
synthetic (organic)
Descrizione
alkaline phosphatase inhibitor
Saggio
≥99% (TLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
266-267 °C (lit.)
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
Cl[H].C1CN2CC(N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H
LAZPBGZRMVRFKY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves