P3563
Phosphate Buffered Saline
powder, pH 7.4, with 0.05% Tween® 20
Sinonimo/i:
1X PBS + 0.05% TWEEN® 20, PBS-T
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Tampone fosfato salino con 0,05% di TWEEN® 20, pH 7,4,
Stato
powder
Livello qualitativo
Solubilità
water: soluble, clear, colorless (1 pouch dissolved in 1L)
applicazioni
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- saggi di western blotting
- test ELISA (saggio immuno-assorbente legato a un enzima)
- FISH telomerica (Tel-FISH) e FISH telomerica/immunocolorazione (Teli-Fish)
- isolamento di cellule
Confezionamento
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.