Documenti fondamentali
C3041
Sigma-Aldrich
Tampone carbonato-bicarbonato
Carbonate-Bicarbonate Buffer
capsule
Sinonimo/i:
Soluzione tampone carbonato
Scegli un formato
50 CAPS
187,00 €
100 CAPS
326,00 €
187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 CAPS
187,00 €
100 CAPS
326,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
capsule
Livello qualitativo
pH
9.3-9.9
Solubilità
water, high purity: 1 capsule/100 mL
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Descrizione generale
Per lo più, il pH del tampone bicarbonato è attorno a 7,4. È il principale tampone dell′intestino tenue.[1]
Applicazioni
Il tampone carbonato-bicarbonato è stato usato per sospendere il campione di plasma umano liofilizzato per il saggio sul biofilm delle piastre di titolazione e il saggio sul biofilm delle celle di flusso.[2] È stato usato anche come tampone di rivestimento per piastre di microtitolazione prima del saggio immuno-assorbente legato a un enzima (ELISA).[3][4]
Il tampone preparato è adatto all′uso nelle procedure di rivestimento con proteine su piastre multipozzetto o provette di plastica.
Ricostituzione
Svuotare il contenuto di una capsula in 100 mL di acqua deionizzata e sciogliere. Il contenuto di una capsula fornisce 100 mL di tampone carbonato-bicarbonato 0,05 M, a pH 9,6 e 25 °C.
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Investigation of biofilm formation in clinical isolates of Staphylococcus aureus
Cassat JE, et al.
Methods in Molecular Biology, 391(1), 127-144 (2007)
L von Gersdorff Jørgensen et al.
Journal of fish diseases, 40(12), 1815-1821 (2017-05-27)
The protective effect in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) of an experimental subunit vaccine targeting antigens in the parasite Ichthyophthirius multifiliis has been evaluated and compared to effects elicited by a classical parasite homogenate vaccine. Three recombinant parasite proteins (two produced
Mike Burrows et al.
BMC complementary and alternative medicine, 9, 49-49 (2009-12-02)
For almost 2000 years it has been recognized that aqueous extracts from pine cones possess medicinal properties beneficial for the treatment of a broad variety of diseases and conditions. In this report, the ability of an orally administered poly phenylpropanoid-polysaccharide
Yuki Noguchi et al.
Scientific reports, 10(1), 16268-16268 (2020-10-03)
In vivo pharmacokinetics (PK) studies using mice and monkeys are the main approaches for evaluating and predicting the PK of antibodies, and there is a strong demand for methods that do not require animal experiments. In this work, we focused
Ashfaq Ghumra et al.
PloS one, 6(1), e16414-e16414 (2011-02-10)
Rosetting is a Plasmodium falciparum virulence factor implicated in the pathogenesis of life-threatening malaria. Rosetting occurs when parasite-derived P. falciparum Erythrocyte Membrane Protein One (PfEMP1) on the surface of infected erythrocytes binds to human receptors on uninfected erythrocytes. PfEMP1 is
Protocolli
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. If I make a solution and there are reagents left, how long can it be stored? What should I do with the storage conditions?
    1 risposta
    1. Unfortunately, the long term stability of the prepared solution has not been determined. However, prepared solutions are expected to be quite stable. Similar Sodium Carbonate/Bicarbonate 20X solutions are assigned a 2 year shelf life. Provided that solutions are stored refrigerated and not contaminated, a comparable shelf life is expected. Solutions should be observed for any changes in color and turbidity. Please see the link below to review the prepared 20X Concentrate product options:
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/sodiumbicarbonatesodiumcarbonateconcentrate1234598765
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. Sanford, NC
    • Recensione 1
    • Voti 2
    5 su 5 stelle.
    Came as ordered, worked as expected
    The product was delivered on-time with helpful emails confirming my order and informing me of deliver times. The product worked as expected. Glad to be able to order the amounts that are needed and not have to order excess.
    Traduci con Google
    Utile?
  2. 1 recensione solo con voto