Vai a
51457
Urea solution
BioUltra, ~8 M in H2O
Sinonimo/i:
Carbamide, Carbonyldiamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
86,50 €
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
318,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.06
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635724
86,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioUltra
Quality Segment
concentration
~8 M in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.005% formaldehyde (HCHO), ≤0.05% biuret
refractive index
n20/D 1.40
pH
8.0-10.0 (25 °C)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.02
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
Urea solution has been used as a urea buffer for the denaturation of heavy chain and β2m inclusion body preparations.[1] It has also been used as a component of 1x wash buffer to purify HIS-tagged microphthalmia-associated transcription factor (MITF).[2]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
U7129U4883U0631
Urea solution BioUltra, ~8 M in H2O
Sigma-Aldrich
51457
Urea solution
Urea solution 40 % (w/v) in H2O
Sigma-Aldrich
U7129
Urea solution
Urea 8 M (after reconstitution with 16 mL high purity water)
Supelco
U4883
Urea
Urea BioXtra, pH 7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O)
Sigma-Aldrich
U0631
Urea
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.05% biuret, ≤0.005% formaldehyde (HCHO)
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.02
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
refractive index
n20/D 1.40
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea solution
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. At what temperature is this product to be stored?
    1 risposta
    1. This product should be stored in room temperature.
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf