Documenti
P5493
Sigma-Aldrich
Tampone fosfato salino
10X, solution, pH 7.2-7.6 (25 °C), BioPerformance Certified, for molecular biology
Sinonimo/i:
PBS
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
product name
Tampone fosfato salino, 10× concentrate, BioPerformance Certified, suitable for cell culture
Grado
BioPerformance Certified
for molecular biology
Livello qualitativo
100
200
Sterilità
0.2 μm filtered
Forma fisica
solution
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Impurezze
Bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm heavy metals (as Pb)
Colore
colorless
pH
7.2-7.6 (25 °C)
Solubilità
water: soluble
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Compatibilità
suitable for
suitable for flow cytometry
suitable for microscopy
applicazioni
advanced drug delivery
Attività estranea
DNAse, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Stringa SMILE
OP(=O)(O)[O-].OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Cl-].[Cl-].[K+].[K+]
InChI
InChI=1S/2ClH.2K.3Na.2H3O4P/c;;;;;;;2*1-5(2,3)4/h2*1H;;;;;;2*(H3,1,2,3,4)/q;;5*+1;;/p-5
LOKCTEFSRHRXRJ-UHFFFAOYSA-I
Applicazioni
La soluzione di tampone fosfato è stata utilizzata nelle seguenti applicazioni:
  • come soluzione di lavaggio per cellule staminali da polpa dentale umana (DPSC)
  • per studi di perfusione in campioni di sezioni di cervello
  • come soluzione di lavaggio per la preparazione di campioni di cellule neuronali in coltura per analisi di immunofluorescenza e immunocitochimica
  • come soluzione di lavaggio per ovaio e sperma durante la coltura e la fecondazione in vitro
Confezionamento
La confezione da 4 litri consiste in una scatola dotata di rubinetto per un′erogazione senza perdite.
Altre note
Quando diluito a una concentrazione 1X, questo prodotto produce una soluzione di tampone con tampone fosfato 0,01 M e cloruro di sodio 0,154 M. La soluzione ottenuta ha pH 7,4.
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Maturation, Fertilization and Implantation of Cattle Ova Cultured in Different Media
Saif AH, et al.
The eurasia proceedings of science, technology, engineering & mathematics., 3(9), 181-188 (2018)
Differences in serum steroid hormones concentrations in spontaneously hypertensive
Kozlowska A, et al.
Physiological Research (2018)
Stephen J Bush et al.
G3 (Bethesda, Md.), 9(2), 359-373 (2018-12-12)
One of the most significant physiological challenges to neonatal and juvenile ruminants is the development and establishment of the rumen. Using a subset of RNA-Seq data from our high-resolution atlas of gene expression in sheep (Ovis aries) we have provided
Distribution and Neurochemistry of the Porcine Ileocaecal Valve Projecting Sensory Neurons in the Dorsal Root Ganglia and the Influence of Lipopolysaccharide from Different Serotypes of Salmonella spp. on the Chemical Coding of DRG Neurons in the Cell Cultures
Mikolajczyk A, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 19(9), 2551-2551 (2018)
Diverse effect of BMP-2 homodimer on mesenchymal progenitors of different origin
Hrubi E, et al.
Human Cell : Official Journal of Human Cell Research Society, 31(2), 139-148 (2018)
Protocolli
The Sigma Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit uses a plate based system to allow rapid ChIP assays in a high throughput format
3D Spheroid BME Cell Invasion Assay utilizes specialized plates and ECM for cell aggregation and spheroid formation in vitro.
3-D Culture Matrix™ Collagen I facilitates cellular growth and differentiation in vitro, offering versatile applications in biomedical research.
Contenuto correlato
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.