Documenti
P3813
Sigma-Aldrich
Tampone fosfato salino
powder, pH 7.4, for preparing 1 L solutions
Sinonimo/i:
PBS
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
product name
Tampone fosfato salino, powder, pH 7.4, for preparing 1 L solutions
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Colore
white
pH
7.4
Solubilità
water: soluble
Densità
1.19 g/cm3 at 20—25 °C
1.22 g/cm3 at 20—25 °C
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
Descrizione generale
Il tampone fosfato salino (PBS) rappresenta una pietra angolare nella ricerca biologica in virtù della sua versatilità e delle sue proprietà fondamentali. Una sua caratteristiche preminente è data dal fatto che i suoi valori di pH, osmolarità e concentrazione ionica sono molto prossimi alle condizioni che si riscontrano nel corpo umano. Ciò rende il PBS privo di tossicità nei confronti delle cellule e gli consente di rivestire un ruolo cardine in procedure di biologia cellulare quali il lavaggio di cellule, il trasporto di tessuti e la diluizione di cellule e reagenti. Tali applicazioni garantiscono la vitalità cellulare e il mantenimento di un ambiente fisiologico.
La capacità tampone del PBS, che poggia sull′equilibrio ione fosfato-acido fosforico, assicura un ambiente a pH stabile cruciale per un′attività enzimatica ottimale e per lo svolgersi di svariati processi biologici. Tutto ciò rende il PBS un tampone ideale per la preparazione di reagenti, la dialisi di proteine e l′immunoistochimica, a garanzia di risultati sperimentali ripetibili ed affidabili. Al di fuori della biologia cellulare, il PBS trova svariate possibili applicazioni, come la creazione di tamponi ELISA modificati per assicurare interazioni anticorpo-antigene ottimali. In più, il PBS può essere utilizzato come tampone di corsa per la cromatografia di affinità per proteine A/G, facilitando la purificazione di anticorpi basata sul legame specifico con l′antigene. Nelle procedure ematologiche e biochimiche, il PBS è usato diffusamente per il lavaggio di cellule e tessuti
Per riassumere, il PBS si distingue come strumento indispensabile nella ricerca biologica e in quella biochimica, in grado di assicurare isotonicità, capacità tampone, semplicità d′impiego e stabilità. I suoi vari impieghi in biologia cellulare, nella preparazione di reagenti, nella purificazione di proteine e in svariati saggi biologici mettono in evidenza il ruolo di questa soluzione tampone nel progresso della conoscenza scientifica e della comprensione dei fenomeni.
Applicazioni
Il tampone fosfato salino è stato impiegato:
  • come componente delle soluzioni di lavaggio in procedure di immunofluorescenza
  • per la sospensione di cellule batteriche
  • durante una sequenza di operazioni di fissazione e di immunocolorazione
  • per il risciacquo di tessuti fissati e la creazione di un ambiente adeguatamente tamponato in un processo di immunolocalizzazione.
  • come agente di diluizione per valutare le prestazioni di un kit di test ELISA
  • come tampone in una tecnica di immunoistochimica
PBS è stato utilizzato per lavare tessuti fissati oltre che per creare un ambiente adeguatamente tamponato nel processo di immunolocalizzazione(1)È stato impiegato come diluente per valutare le prestazioni di un kit di test ELISA(2)È stato impiegato come tampone in una procedura di immunositochimica(3)
Caratteristiche e vantaggi
  • Prodotto di qualità elevata indicato per molteplici applicazioni di ricerca
  • Può essere usato come componente di tamponi in applicazioni biologiche o biomediche
  • Altamente idrosolubile
Confezionamento
Buste in alluminio
Ricostituzione
Il contenuto di una busta sciolto in un litro di acqua distillata o deionizzata fornisce una soluzione di tampone fosfato 0,01 M (NaCl 0,138 M; KCl - 0,0027 M); a pH 7,4 e a 25 °C.
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Development of an internal control for evaluation and standardization of a quantitative PCR assay for detection of Helicobacter pylori in drinking water.
Sen K et al.
Applied and Environmental Microbiology, 73, 7380-7380 (2007)
Dynamic changes in lymphocyte GRK2 levels in cardiac transplant patients: a biomarker for left ventricular function.
Bonita RE et al.
Clinical and Translational Science, 3, 14-14 (2010)
Jennifer L Matthews et al.
Zebrafish, 15(3), 279-290 (2018-01-26)
Sperm cryopreservation is a highly efficient method for preserving genetic resources. It extends the reproductive period of males and significantly reduces costs normally associated with maintenance of live animal colonies. However, previous zebrafish (Danio rerio) cryopreservation methods have produced variable
Effect of the microtubule polymerizing agent taxol on contraction, Ca2+ transient and L-type Ca2+ current in rat ventricular myocytes.
Howarth FC et al.
The Journal of Physiology, 516, 409-409 (1999)
Anirudh Sharma et al.
Scientific reports, 8(1), 4916-4916 (2018-03-22)
Citrate-stabilized iron oxide magnetic nanoparticles (MNPs) were coated with one of carboxymethyl dextran (CM-dextran), polyethylene glycol-polyethylene imine (PEG-PEI), methoxy-PEG-phosphate+rutin, or dextran. They were characterized for size, zeta potential, hysteresis heating in an alternating magnetic field, dynamic magnetic susceptibility, and examined
Articoli
This is a protocol for a Membrane Integrity test for Lipid-PAMPA Artificial Membranes
Protocolli
ICC Cell Capture Imaging Reagent simplifies imaging, ideal for rare cell and low cell count samples.
Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
Vedi tutto