A7888
Sieroalbumina
heat shock fraction, suitable for RIA, pH 5.2, ≥96%
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
Grado
RIA grade
Saggio
≥96%
Stato
lyophilized powder
Qualità
suitable for RIA
PM
~66 kDa
Purificato mediante
heat shock fractionation
Confezionamento
poly bottle of
Origine
USA origin
tecniche
blood typing: suitable
Perdita
≤5%
pH
5.2
Solubilità
water: soluble (40 mg/ml)
Compatibilità
suitable for insulin RIA procedures
N° accesso UniProt
Attività estranea
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... ALB(280717)
Descrizione generale
Applicazioni
- come agente bloccante nel saggio ELISA (saggio immuno-assorbente legato a un enzima)(154)
- come componente del terreno di Dulbecco-PBS per la coltura dei follicoli preantrali (155)
- come componente del terreno tamponato Tris modificato (mTBM) per l′inseminazione degli oociti (156)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Frazionato con shock termico
- Adatto per dosaggio radioimmunologico (RIA)
Avvertenza
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)