P3375
Papain from papaya latex
crude powder, 1.5-10 units/mg solid
Sinonimo/i:
Papainase
Stato
crude powder
Attività specifica
1.5-10 units/mg solid
PM
23.4 kDa
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
- in the enzyme cocktail to evaluate the efficacy of B complex vitamers liberation from nutritional yeast powder[1]
- in the enzyme mixture for the digestion of bovine milk samples for the analysis of three vitamin B1 molecules[2]
- as a biocatalyst for the hydrolysis of (R,S)-naproxen 2,2,2-trifluoroethyl ester in water-saturated solvents[3]
Azioni biochim/fisiol
pH optimum 6.0-7.0
Also hydrolyzes esters and amides.
. The pH optimum is 6.0-7.0
. Papain hydrolyzes esters and amides. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.
Qualità
Definizione di unità
Altre note
Inibitore
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.