Product density and activity are reported in the batch-specific Certificate of Analysis (CofA). The specifications are as follows: density ≥ 1.000 g/ml and activity ≥ 0.750 U/ml.
126741
Alcalase® Enzyme, Bacillus licheniformis
Sinonimo/i:
Protease from Bacillus licheniformis, subtilisin A
Origine biologica
Bacillus licheniformis
Livello qualitativo
Stato
liquid
Attività specifica
≥0.75 Anson units/mL
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
tecniche
activity assay: suitable
Colore
dark brown
applicazioni
life science and biopharma
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Definizione di unità
Ricostituzione
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
-
What is the density or the concentration of the enzyme because I can't find it in the FDS ?
1 risposta-
Utile?
-
-
Can I dilute the enzyme in distilled/deionized water or should I use any specific buffer for dilution?
1 risposta-
Double distilled water can be used to further dilute product 126741.