N5130
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, reduced tetra(cyclohexylammonium) salt
≥93%
Sinonimo/i:
β-NADPH, NADPH, TPNH, Triphosphopyridine nucleotide, reduced form
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥93%
Forma fisica
powder
Cationi in tracce
Na: ≤0.1%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.NC4CCCCC4.NC(=O)C5=CN(C=CC5)[C@@H]6O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]7O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]7O)n8cnc9c(N)ncnc89)[C@@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4C6H13N/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;4*7-6-4-2-1-3-5-6/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);4*6H,1-5,7H2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;;/m1..../s1
PTKRUDMLGIIORX-ITGWJZMWSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3