Documenti fondamentali
N7785
Sigma-Aldrich
ββ-Nicotinamide adenina dinucleotide 2′-fosfato ridotto
vial of 10 mg, ~95%
Sinonimo/i:
ββ-NADPH, 2′-NADPH, Coenzima II ridotto, Diidronicotinamide adenina dinucleotide fosfato, NADPH Na4, Nucleotide trifosfopiridina ridotto, TPNH2 Na4
Scegli un formato
15 VIALS
892,00 €
892,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
15 VIALS
892,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26N7Na4O17P3
Peso molecolare:
833.35
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.51
892,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Saggio
~95%
Livello qualitativo
Stato
powder
Confezionamento
vial of 10 mg
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])OC[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)N5C=C(CC=C5)C(=O)N)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Applicazioni
βIl β-nicotinammide adenina dinucleotide 2′-fosfato (NADP+) e il β-nicotinammide adenina dinucleotide 2′-fosfato ridotto (NADPH) formano una coppia coenzimatica redox (NADP+:NADPH) coinvolta in un′ampia gamma di reazioni di ossidazione e riduzione catalizzate da enzimi. La coppia redox NADP+/NADPH favorisce il trasferimento di elettroni nelle reazioni anaboliche quali la biosintesi dei lipidi e del colesterolo e l′allungamento delle catene aciliche dei grassi. Essa è usata in una serie di meccanismi antiossidazione in cui protegge dall′accumulo di specie ossidanti reattive. Il NADPH è generato in vivo lungo la via dei pentoso fosfati (PPP).
βIl sale tetrasodico del β-nicotinammide adenina dinucleotide 2′fosfato ridotto è stato usato nel saggio del reattivo di Griess del terreno di coltura per ridurre il nitrato a nitrito[1] e nel saggio della glutatione perossidasi.[2]
Azioni biochim/fisiol
βIl β-nicotinamide adenina dinucleotide 2′-fosfato (NADP+) e il β-nicotinamide adenina dinucleotide 2′-fosfato ridotto (NADPH) formano una coppia coenzimatica redox (NADP+:NADPH) coinvolta in un′ampia gamma di reazioni di ossidazione e riduzione catalizzate da enzimi. La coppia redox NADP+/NADPH favorisce il trasferimento di elettroni nelle reazioni anaboliche quali la biosintesi dei lipidi e del colesterolo e l′allungamento delle catene aciliche dei grassi. La coppia redox NADP+/NADPH è usata in una serie di meccanismi di antiossidazione in cui protegge dall′accumulo delle specie di ossidazione reattiva. Il NADPH è generato in vivo lungo la via dei pentoso fosfati (PPP).
Donatore di elettroni, cofattore per molti enzimi redox, inclusa la sintetasi del monossido di azoto
Nota sulla preparazione
Ridotto chimicamente
Altre note
Confezionato in base al contenuto di NADP determinato da UV-Vis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lithium potentiate oxidative burden and reduced antioxidant status in different rat organs system
Joshi DK, et al.
Int J Toxicol Pharmacol Res, 5(1), 9-14 (2013)
Assays for nitric oxide expression
Stone WL, et al.
Methods in Molecular Biology, 245-256 (2006)
Xiao-Chuan Cai et al.
eLife, 8 (2019-10-29)
CARM1 is a cancer-relevant protein arginine methyltransferase that regulates many aspects of transcription. Its pharmacological inhibition is a promising anti-cancer strategy. Here SKI-73 (6a in this work) is presented as a CARM1 chemical probe with pro-drug properties. SKI-73 (6a) can
Cristina García-Díaz et al.
Frontiers in neuroanatomy, 15, 674649-674649 (2021-07-10)
Spatial learning and memory processes depend on anatomical and functional interactions between the hippocampus and the entorhinal cortex. A key neurophysiological component of these processes is hippocampal theta rhythm, which can be driven from subcortical areas including the pontine nucleus
Estrogen signaling and neuroprotection in cerebral ischemia.
Brann D, Raz L, Wang R, et al.
Journal of Neuroendocrinology, 24(1), 34-47 (2011)