G4251
L-Glutathione reduced
≥98.0%
Sinonimo/i:
Glutathione-SH, γ-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine, GSH
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-Glutathione reduced, ≥98.0%
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Stato
powder
Colore
white
Punto di fusione
192-195 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
applicazioni
detection
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
thiol
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Amino Acid Sequence
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Comunemente ordinati con questo prodotto
Prodotti correlati
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.