Documenti
N5755
Sigma-Aldrich
ββ-Nicotinamide adenina dinucleotide fosfato
Sinonimo/i:
ββ-NADP, Coenzima II, NADP, Nucleotide trifosfopiridina, TPN
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H28N7O17P3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
743.41 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.51
Saggio
≥95% (HPLC)
≥95% (spectrophotometric assay)
Forma fisica
powder
Solubilità
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Cationi in tracce
sodium and potassium: ≤0.04%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H28N7O17P3.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);1H2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;/m1./s1
ZKJOXOJMGXFSPF-QYZPTAICSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
βIl fosfato idrato della β-nicotinamide adenina dinucleotide è adatto all′uso:
  • nella misurazione dell′attività della glucosio-6-fosfato deidrogenasi
  • nel saggio del citocromo P450 3A4 nell′ambito del sistema di rigenerazione del NADPH
  • nel saggio del citocromo P450 2D6 nell′ambito del sistema di rigenerazione del NADPH
  • nella determinazione del contenuto di glucosio-6-fosfato
Azioni biochim/fisiol
βIl β-nicotinamide adenina dinucleotide 2′-fosfato (NADP+) e il β-nicotinamide adenina dinucleotide 2′-fosfato ridotto (NADPH) formano una coppia coenzimatica redox (NADP+:NADPH) coinvolta in un′ampia gamma di reazioni di ossidazione e riduzione catalizzate da enzimi. La coppia redox NADP+/NADPH favorisce il trasferimento di elettroni nelle reazioni anaboliche quali la biosintesi dei lipidi e del colesterolo e l′allungamento delle catene aciliche dei grassi. La coppia redox NADP+/NADPH è usata in una serie di meccanismi di antiossidazione in cui protegge dall′accumulo delle specie di ossidazione reattiva. Il NADPH è generato in vivo lungo la via dei pentoso fosfati (PPP).
Accettore di elettroni
Altre note
Confezionato in base al peso solido.
Questa è una forma comune del NADP.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
T M Lilley et al.
Oecologia, 175(3), 811-823 (2014-05-20)
Harmful reactive oxygen species (ROS) produced during metabolism and immune responses are neutralized in part by a powerful enzymatic antioxidant system. Inter-species variability in the baseline activity of antioxidant enzymes may be explained by a variety of life history traits.
Bent H Hellum et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 102(5), 466-475 (2008-03-12)
Extracts of six commonly used commercially available herbal products, St. John's wort, common valerian, common sage, Ginkgo biloba, Echinacea purpurea and horse chestnut were investigated for their in vitro inhibitory potential of CYP3A4 mediated metabolism and P-glycoprotein efflux transport activity.
Raoul G Rosenthal et al.
Nature chemical biology, 10(1), 50-55 (2013-11-19)
The pyridine nucleotides NADH and NADPH (NAD(P)H) are ubiquitous redox coenzymes that are present in all living cells. Although about 16% of all characterized enzymes use pyridine nucleotides as hydride donors or acceptors during catalysis, a detailed understanding of how
William B. Wood
Biochemistry: A Problems Approach, 195-195 null
Berg, J.M., et al.
Biochemistry (5th Edition) (2002)