Documenti
N1161
Sigma-Aldrich
β-nicotinamide adenina dinucleotide, ridotta
~98%, pkg of 100 mg
Sinonimo/i:
β-DPNH, β-NADH, DPNH, Difosfopiridina nucleotide, forma ridotta, NADH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H27N7Na2O14P2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
709.40 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.51
Saggio
~98%
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 100 mg
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;/m1.../s1
FWBNCIFELNNJCX-UHOVGGJYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Come reagente, il NADH può essere utilizzato nei saggi con metodo enzimatico per amplificare il rilevamento dell′attività di enzimi o metaboliti biologicamente rilevanti presenti in basse concentrazioni.
Azioni biochim/fisiol
Il NADH è un coenzima che funziona come donatore di elettroni rigenerante nei processi catabolici, tra cui la glicolisi, la β-ossidazione e il ciclo dell′acido citrico (ciclo di Krebs, ciclo del TCA). Partecipa anche agli eventi di segnalazione cellulare, ad esempio come substrato per le poli(ADP-ribosio) polimerasi (PARP) durante la risposta al danneggiamento del DNA. Le sirtuine dipendenti da NAD+/NADH svolgono ruoli chiave nelle risposte allo stress durante gli eventi che coinvolgono il metabolismo energetico, con implicazioni nella biologia del cancro, nel diabete e nelle patologie neurodegenerative.
Come reagente, il NADH può essere utilizzato nei saggi con metodo enzimatico per amplificare il rilevamento dell′attività di enzimi o metaboliti biologicamente rilevanti presenti in basse concentrazioni.
Confezionamento
Confezionato secondo il peso del solido.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Percy Russell et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 23(3), 411-417 (2008-06-24)
These studies relate to a working hypothesis that glycogen storage is facilitated in resting muscle by inhibiting glycolysis via inhibition of LDH, AK, and PFK-1 by ascorbate; when muscle is active, these isozymes combine with muscle proteins and are released
Thu Betteridge et al.
RNA (New York, N.Y.), 13(9), 1594-1601 (2007-07-27)
Transfer RNAs (tRNAs) are substrates for complex enzymes, such as aminoacyl-tRNA synthetases and ribosomes, and play an essential role in translation of genetic information into protein sequences. Here we describe a general method for labeling tRNAs with fluorescent dyes, so
Federico I Rosell et al.
The Journal of biological chemistry, 286(33), 29273-29283 (2011-06-22)
The heme enzyme indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) was found to oxidize NADH under aerobic conditions in the absence of other enzymes or reactants. This reaction led to the formation of the dioxygen adduct of IDO and supported the oxidation of Trp
Pius S Padayatti et al.
Structure (London, England : 1993), 27(7), 1114-1123 (2019-05-28)
MsbA is an essential ATP-binding cassette transporter in Gram-negative bacteria that transports lipid A and lipopolysaccharide from the cytoplasmic leaflet to the periplasmic leaflet of the inner membrane. Here we report the X-ray structure of MsbA from Salmonella typhimurium at
Shin-Ichiro Imai
Biochimica et biophysica acta, 1804(8), 1584-1590 (2009-11-10)
SIR2 (silent information regulator 2) proteins, now called "sirtuins," are an evolutionarily conserved family of NAD-dependent protein deacetylases/ADP-ribosyltransferases. Sirtuins have recently attracted major attention in the field of aging research, and it has been demonstrated that SIR2 and its orthologs
Articoli
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.