N4505
β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced dipotassium salt
Sinonimo/i:
β-DPNH, β-NADH, DPNH, Diphosphopyridine nucleotide, reduced form, NADH
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Solubilità
10 mM NaOH: soluble-100 mg/mL, clear to hazy, faintly yellow to yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[K].NC(=O)C1=CN(C=CC1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.K.H/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;
KMRPNNQOKAHXEZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... IMPDH2(3615)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)