Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti
N7505
Sigma-Aldrich
ββ-Nicotinamide adenina dinucleotide 2′-fosfato ridotto
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
β-NADPH, 2′-NADPH, Coenzima II ridotto, Diidronicotinamide adenina dinucleotide fosfato, NADPH Na4, Nucleotide trifosfopiridina ridotto, TPNH2 Na4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
833.35 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.51
Saggio
≥97% (HPLC)
≥97% (spectrophotometric assay)
Forma fisica
powder
Solubilità
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Azioni biochim/fisiol
βIl β-nicotinamide adenina dinucleotide 2′-fosfato (NADP+) e il β-nicotinamide adenina dinucleotide 2′-fosfato ridotto (NADPH) formano una coppia coenzimatica redox (NADP+:NADPH) coinvolta in un′ampia gamma di reazioni di ossidazione e riduzione catalizzate da enzimi. La coppia redox NADP+/NADPH favorisce il trasferimento di elettroni nelle reazioni anaboliche quali la biosintesi dei lipidi e del colesterolo e l′allungamento delle catene aciliche dei grassi. La coppia redox NADP+/NADPH è usata in una serie di meccanismi antiossidanti in cui protegge dall′accumulo di specie ossidanti reattive. Il NADPH è generato in vivo lungo la via dei pentoso fosfati (PPP).
Il NADPH è un donatore di elettroni e un cofattore per molti enzimi redox, inclusa la sintetasi del monossido di azoto.
Nota sulla preparazione
Ridotto chimicamente.
Altre note
Confezionato in base al peso solido.
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Yan Cai et al.
Experimental neurology, 216(2), 342-356 (2009-01-27)
DCX-immunoreactive (DCX+) cells occur in the piriform cortex in adult mice and rats, but also in the neocortex in adult guinea pigs and rabbits. Here we describe these cells in adult domestic cats and primates. In cats and rhesus monkeys
Yukiko Ohara et al.
Scientific reports, 11(1), 3191-3191 (2021-02-06)
The Kif26a protein-coding gene has been identified as a negative regulator of the GDNF-Ret signaling pathway in enteric neurons. The aim of this study was to investigate the influence of genetic background on the phenotype of Kif26a-deficient (KO, -/-) mice.
William B. Wood
Biochemistry: A Problems Approach, 195-195 null
Kun Xiong et al.
Experimental neurology, 211(1), 271-282 (2008-04-02)
Doublecortin-immunoreactive (DCX+) cells were detected across the allo- and neo-cortical regions in the adult guinea pig cerebrum, localized to layer II specifically at its border with layer I. The density of labeled cells declined with age, whereas no apparent apoptotic
Berg, J.M., et al.
Biochemistry (5th Edition) (2002)
Articoli
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.