Documenti fondamentali
N1628
Sigma-Aldrich
Novobiocina
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
Albamicina, Catomicina sodica
Scegli un formato
1 G
40,90 €
5 G
145,00 €
25 G
562,00 €
100 G
1.700,00 €
40,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
40,90 €
5 G
145,00 €
25 G
562,00 €
100 G
1.700,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H35N2NaO11
Numero CAS:
Peso molecolare:
634.61
Beilstein:
3892910
Numero CE:
Codice UNSPSC:
51286504
ID PubChem:
NACRES:
NA.85
40,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
(STREPTOMYCES NIVEUS)
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Dry. )
Colore
white to yellow
Spettro attività antibiotica
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].CO[C@@H]1[C@@H](OC(N)=O)[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3C([O-])=C(NC(=O)c4ccc(O)c(C\C=C(\C)C)c4)C(=O)Oc3c2C)OC1(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La novobiocina sale sodico è un antibiotico che proviene dai batteri del suolo. La novobiocina inibisce l′azione della DNA girasi batterica ed appartiene ad una classe di composti detti antibiotici cumarinici. Le cumarine sono composti eterociclici con un ampio spettro di attività biologiche, tra cui attività antibatterica, anticoagulante, antiossidante, antinfiammatoria, antivirale, antitumorale, oltre ad esercitare effetti inibitori sugli enzimi.
Applicazioni
La novobiocina sale di sodio, un inibitore di Hsp90, può essere usato:
  • nella ricerca sulla inibizione delle proteine per shock termico e per produrre DNA plasmidico superavvolto positivamente [1]
  • nella ricerca sull′efficacia dei probiotici[2][3]
  • nella ricerca sull′efficacia dei monociti e delle cellule dendritiche umani per la replicazione delle cellule T[4]
Per la produzione di DNA plasmidico a superelica positiva. Inibitore della DNA girasi batterica e della DNA topoisomerasi eucariotica. Inibitore della DNA polimerasi RNA-dipendente di retrovirus.
Azioni biochim/fisiol
La novobiocina inibisce la sintesi del DNA tramite l′inibizione della subunità GyrB dell′enzima topoisomerasi coinvolto nella trasduzione dell′energia. La novobiocina agisce da inibitore competitivo della reazione dell′ATPasi catalizzata da GyrB[1].
Modalità d′azione: Impedisce la sintesi del DNA mediante l′inibizione dell′enzima topoisomerasi II.
Spettro antimicrobico: Batteri Gram-positivi.
Caratteristiche e vantaggi
Antibiotico di qualità elevata che si presta a numerosi impieghi nella ricerca.
Stoccaggio e stabilità
Conservare in porzioni congelate. Tenere il contenitore ben chiuso in luogo asciutto e ben ventilato. Sensibile alla luce
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Nalidixic acid ≥98%
Sigma-Aldrich
N8878
Nalidixic acid
Mevinolina ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M2147
Mevinolina
17-DMAG A potent antitumor analog of 17-AAG that binds to the ATPase site of human Hsp90α with high affinity and displays excellent bioavailability and aqueous solubility.
Sigma-Aldrich
100069
17-DMAG
Cefixime trihydrate suitable for microbiology, for ion-selective electrodes, ≥98.0% (HPLC)
Supelco
18588
Cefixime trihydrate
Triclosan 97.0-103.0% (active substance, GC)
Sigma-Aldrich
72779
Triclosan
Vancomicina ≥900 μg per mg (as vancomycin base)
Sigma-Aldrich
V2002
Vancomicina
Temporal effects of lactic acid bacteria probiotic culture on Salmonella in neonatal broilers
Higgins et al.
Poultry Science, Aug;86(8):, 1662-1666 (2007)
A Maxwell
Molecular microbiology, 9(4), 681-686 (1993-08-01)
The coumarin group of antibiotics have as their target the bacterial enzyme DNA gyrase. The drugs bind to the B subunit of gyrase and inhibit DNA supercoiling by blocking the ATPase activity. Recent data show that the binding site for
Evaluation of a Lactobacillus-based probiotic culture for the reduction of Salmonella enteritidis in neonatal broiler chicks
Higgins et al.
Poultry Science, 87, 27-31 (2008)
Relative efficacy of human monocytes and dendritic cells as accessory cells for T cell replication
Voorhis et al.
The Journal of Experimental Medicine, 58, 174-191 (1983)
Yosef D Huberman et al.
Poultry science, 98(6), 2422-2431 (2019-01-29)
Salmonellosis caused by Salmonella Enteritidis is a widespread zoonosis and poultry products are an important source of infection. This study was carried out to evaluate the protection of different vaccination schedules in layers using a live commercial attenuated Salmonella Enteritidis
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf