N8878
Nalidixic acid
≥98%
Sinonimo/i:
1,4-Dihydro-1-ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder
Punto di fusione
227-229 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: 50 mg/mL
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Stringa SMILE
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2ccc(C)nc12
InChI
1S/C12H12N2O3/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17)
MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)