Documenti fondamentali
491207
Sigma-Aldrich
Novobiocin sodium salt
≥90% (HPLC), powder, DNA gyrase inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Novobiocin, Sodium Salt
Scegli un formato
491207-10GM
262,00 €
262,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
491207-10GM
262,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H35N2O11 · Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
634.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51286504
262,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Novobiocin, Sodium Salt,
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].N([C-]2C(=O)Oc3c(ccc(c3C)OC4OC(C(C(C4O)OC(=O)N)OC)(C)C)C2=O)C(=O)c1cc(c(cc1)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A DNA gyrase inhibitor that can be used for the production of positively supercoiled plasma DNA. Targets the nucleotide-binding site of gyrase B. Exhibits antibacterial properties. Inhibits retrovirus RNA-dependent DNA polymerases. Inhibits LPS-induced production of pro-inflammatory cytokines. Reported to act as a potent inhibitor of ADP ribosylation. Also inhibits protein synthesis and alters the phosphorylation state of several cytosolic proteins.
DNA gyrase inhibitor used for the production of positively supercoiled plasma DNA. Inhibits retrovirus RNA-dependent DNA polymerases. Also a potent inhibitor of ADP ribosylation eliminates the wild-type pMG110 plasmid from E. coli.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
retrovirus RNA-dependent DNA polymerases
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Ricostituzione
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for 3 months at 4°C.
Altre note
Marcu, M.G., et al. 2000. J. Natl. Cancer Inst.92, 242.
Luhrmann, A., et al. 1998. Antimicrob. Agents Chemotherp.42, 1911.
Hooper, D.C., et al. 1984. Antimicrob. Agents Chemother. 25, 586.
Lockshon, D., and Morris, D.R. 1983. Nucleic Acid. Res. 11, 2999.
Sumiyoshi, Y., et al. 1983. J. Gen. Virol. 64, 2329.
Staudenbauer, W.L. 1975. J. Mol. Biol. 96, 201.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1