75199
Azithromycin
Sinonimo/i:
CP 62,993
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Attività ottica
[α]/D −45±2°, c = 1% in ethanol
Spettro attività antibiotica
viruses
applicazioni
environmental
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Stringa SMILE
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C38H72N2O12/c1-15-27-38(10,46)31(42)24(6)40(13)19-20(2)17-36(8,45)33(52-35-29(41)26(39(11)12)16-21(3)48-35)22(4)30(23(5)34(44)50-27)51-28-18-37(9,47-14)32(43)25(7)49-28/h20-33,35,41-43,45-46H,15-19H2,1-14H3/t20-,21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
MQTOSJVFKKJCRP-BICOPXKESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- to treat synchronized Plasmodium falciparum Dd2 parasites for continuous growth assays to study the antiparasitic mechanisms of doxycycline (DOX)
- to study its bactericidal activity against Pseudomonas aeruginosa in combination with a recombinant hemolymph plasma lectin (rHPLOE)
- in evolution experiments to study P. aeruginosa strain PA14’s response to bacteriostatic antibiotics
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Rapidly absorbed
- Shows great tissue penetration and procures high intracellular concentration
- Distributes widely in body fluids and tissues
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)