Documenti fondamentali
M-123
Supelco
Metoprolol tartrate solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
31,80 €
31,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
31,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H25NO3 · 0.5 C4H6O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.41
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
31,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)NCC(COC1=CC=C(CCOC)C=C1)O.CC(C)NCC(COC2=CC=C(CCOC)C=C2)O.OC(C(O)=O)C(C(O)=O)O
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
YGULWPYYGQCFMP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRB1(153)
Descrizione generale
A certified solution standard applicable for use in clinical toxicology or forensic analysis by LC-MS/MS or GC/MS. Metoprolol is used for the treatment of multiple heart conditions including hypertension, angina, and tachycardia. This beta blocker is sold under the trade names Lepressor and Toprol XL®.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Toprol XL is a registered trademark of Astrazeneca AB
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Metoprolol Tartrate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1076
Metoprolol Tartrate
Atenolol ≥98% (TLC), powder
Sigma-Aldrich
A7655
Atenolol
Abdulhakim A A Khaled et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 70(4), 743-747 (2013-08-08)
This study was aimed to develop level A, B and C in vitro-in vivo correlation (IVIVC) for encapsulated metoprolol tartrate (T1, T2 and T3 having metoprolol tartrate/polymer ratio of 1: 1, 1: 1.5 and 1: 2,w/w). The in vitro data
Angela Price et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 61(6), 1263-1269 (2013-04-03)
In young healthy humans, sympathetic vasoconstriction is markedly blunted during exercise to optimize blood flow to the metabolically active muscle. This phenomenon known as functional sympatholysis is impaired in hypertensive humans and rats by angiotensin II-dependent mechanisms, involving oxidative stress
Yunhui Du et al.
PloS one, 7(12), e52911-e52911 (2013-01-10)
Autoantibodies against the second extracellular loop of the β(1)-adrenergic receptor (β(1)-AA) not only contribute to increased susceptibility to heart failure, but also play a causative role in myocardial remodeling through their sympathomimetic-like effects that are induced upon binding to the
Chirayu Vyas et al.
Acute cardiac care, 14(4), 117-119 (2012-12-12)
We report a patient who presented with takotsubo cardiomyopathy but was misdiagnosed as an anterior wall ST elevation myocardial infarction (AWMI). We illustrate how misdiagnosis led to mismanagement by initiating intravenous inotropic agents that led to further hemodynamic compromise. Subsequent
Michel De Pauw et al.
Acta cardiologica, 68(2), 205-207 (2013-05-28)
The concept of chronotropic incompetence may have to be fine-tuned in an era of proven benefit of heart rate reducing therapy. It is illustrated in three patients with heart failure referred for heart transplantation evaluation. In patients one and two
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf