Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
CMC0007
Sigma-Aldrich
SIG10 5a Chemically Competent Cells
Escherichia coli, rod shaped
Sinonimo/i:
Chemically Competent Cells
Scegli un formato
20 X 40 μL
263,00 €
263,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 X 40 μL
263,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106202
NACRES:
NA.85
Origine biologica:
Escherichia coli
Modalità di accrescimento:
adherent or suspension
Morfologia:
rod shaped
263,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
SIG10 5a Chemically Competent Cells, for DNA plasmid production
Origine biologica
Escherichia coli
Grado
for molecular biology
Stato
buffered aqueous solution
Modalità di accrescimento
adherent or suspension
Morfologia
rod shaped
tecniche
microbiological culture: suitable
Trasformazione cellulare
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: ≥1 x 108 cfu/μg
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
The SIG10 5a Chemically Competent Cells share the most useful genetic elements of standard cloning strains like DH5α and directly replace them in cloning protocols.
They provide the performance researchers need with ease of use as only common laboratory equipment is required and provide solutions for a wide range of applications at economical prices.
Genotype
fhuA2Δ(argF-lacZ)U169 phoA glnV44 Φ80 Δ(lacZ)M15 gyrA96 recA1 relA1 endA1 thi-1 hsdR17
Caratteristiche e vantaggi
  • Direct replacements for standard cloning strains like DH5α, DH10B, JM109, TOP10, XL1-Blue, etc.
  • Optimized genetics for high yields: endonuclease and recombination minus
  • Blue - white screening
Componenti
  • SIG10 5a chemically competent cells
  • pUC 19 transformation control DNA
  • recovery medium for cloning
Note legali
DH5α is a trademark of Invitrogen Corp.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)