Vai a
L3522
Brodo LB (Miller)
Highly-referenced nutrient-rich microbial growth powder medium, suitable for regular E.coli culture
Sinonimo/i:
Brodo LB di Miller, Brodo di Luria
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
76,70 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
232,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106200
76,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Miller′s Modification, 10 g/L NaCl
sterility
non-sterile
form
powder
composition
NaCl, 10 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L
pH
6.8-7.2(2.5% solution)
application(s)
food and beverages
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
Il LB di Miller è un terreno per la crescita microbica con un′ampia bibliografia usato per la coltivazione di E. coli. Questo terreno microbico ricco di nutrienti contiene peptidi, aminoacidi, vitamine idrosolubili e carboidrati.
Application
Il brodo LB (Miller) è stato usato come terreno di coltura per E coli, Pseudomonas putida KT2440, Vibrio parahaemolyticus e campioni di suolo per l′isolamento di Bacillus spp.
Adatto alla coltivazione non selettiva di ceppi di E. coli per la clonazione, la produzione di DNA plasmidico e la produzione di proteine ricombinanti. Adatto anche alla coltivazione selettiva con l′aggiunta degli antibiotici appropriati.
Biochem/physiol Actions
Il brodo Luria è usato per il mantenimento e la propagazione di Escherichia coli. E. coli cresce più rapidamente nel brodo Luria grazie ai fattori di crescita essenziali forniti dal triptone e dal lievito che altrimenti E. coli dovrebbe sintetizzare. Il brodo Luria contiene anche elettroliti essenziali per il trasporto e l′equilibrio osmotico, grazie al componente NaCl.
Features and Benefits
La polvere di LB di Miller offre:
  • Facilità dell′aumento graduale con l′uso di confezioni più grandi
  • Una economica alternativa al liquido
  • Formulazione standard
Preparation Note
1. Sospendere 25 g in 1 L di acqua distillata.
2. Autoclavare per 15 minuti a 121 °C.
Per preparare il terreno di Luria, Adams e Ting (noto anche come brodo LC): aggiungere con procedure asettiche 25 mL di cloruro di calcio 0,1 M sterilizzato in autoclave.
Mescolare per sospendere 25 g di polvere in 1 L d′acqua. Sterilizzare in autoclave per 15 minuti a 121 °C. Lasciare raffreddare prima di aggiungere, per esempio, antibiotici (se lo si desidera).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L2542L3147L3022
form
powder
form
liquid
form
powder
form
powder
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
sterility
non-sterile
sterility
sterile; 0.2 μm filtered
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
composition
NaCl, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L , Tryptone, 10 g/L
composition
-
composition
Agar, 15 g/L , NaCl, 10 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L
composition
NaCl, 5 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L
application(s)
food and beverages
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brodo LB (Miller)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–6 di 6 domande  
  1. What is the recommended duration for using this item after autoclaving, and can it be stored at 4 degrees Celsius for extended or long-term use?
    1 risposta
    1. The product is stable for nearly 3 years when stored at room temperature. There is no specific requirement to store L2542 at 2-8°C. However, if the container is opened and closed, there is a possibility of contamination through routine use.
      Utile?
  2. Which bacterial culture medium is the best choice for my application?
    1 risposta
    1. Each of the broths will likely grow E. coli very well, but there are still general guidelines for choosing a broth when you are working without a protocol. Generally:LB - Miller and LB - Lennox are used for E. coli growth and maintanence, DNA plasmid production and protein production.  The Lennox formulation has a lower salt content required for some salt-sensitive selection antibiotics.LB - Luria low salt is used for special applications where the E. coli growth or other constraints require the lowest possible salt content.Terrific Broth is used for higher yield protein production and high yield DNA plasmid production, because of the faster growth of the E. coli in this medium.SOB is used for protein production, DNA plasmid production and the generation of high-efficiency competent cells.SOC is used for initial growth of competent cells and the transformation procedure.
      Utile?
  3. Will adding magnesium to the culture medium increase cell density?
    1 risposta
    1. In microbial broth formulations that do not already contain magnesium, the addition of 10-20 mM MgCl2 or MgSO4 may increase cell densities.  You may need to also increase the shaking speed of the incubator.
      Utile?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  5. What are the differences among the Luria, Lennox and Miller LB formulations?
    1 risposta
    1. LB, (originally termed lysogeny broth) was initially composed of tryptone, yeast extract, NaCl and glucose.  Soon after, the glucose was omitted (Miller's version), and later the NaCl content lowered by half (Lennox's version).  For some applications, even lower salt is required (Luria's low salt version).
      Utile?
  6. What is the difference among the LB - Miller products?
    1 risposta
    1. LB - Miller is available in many types to suit your needs.  The different product formats include powder and liquid form.  The powder form is also available with agar for easy LB-agar plate preparation.L2542 (LB Miller liquid)L3522 (LB Miller powder)L3147 (LB Miller powder with agar)