Documenti fondamentali
M7024
Sigma-Aldrich
Murashige and Skoog Shoot Multiplication Medium A
powder, suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
MSMA
Scegli un formato
1 L
13,40 €
10 L
71,30 €
13,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
13,40 €
10 L
71,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.72
13,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
tecniche
cell culture | plant: suitable
applicazioni
agriculture
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Murashige and Skoog Shoot Multiplication Medium A is a widely used plant tissue culture growth medium. M&S Basal Medium contains macronutrients that include high levels of nitrate and organic additives such as agar, sugars, vitamins and growth regulators. Important growth regulators frequently added to M&S include IAA (auxin/morphogen) and the Kinetin (cytokinin/cell division promoter).
Formula variabile
With the macro- and micronutrients, vitamins, sucrose, IAA, sodium phosphate, adenine and 2iP as described by Huang and Murashige (1976) TCA Manual.
Media Formulation
Nota sulla preparazione
Murashige and Skoog medium can be reconstituted from powder or by combining products that are major components of complete M&S medium, such as macronutrient mixtures and vitamin mixtures. Murashige and Skoog Shoot Multiplication Medium A (M7024 is a variant media) with macro- and micronutrients, vitamins, sucrose, IAA, sodium phosphate, adenine and 2iP.
Pittogrammi
Flame over circle
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Plant tissue culture media: major constituents, their preparation and some applications.
Huang L, Murashige T.
Tissue Antigens, 3, 539-548 (1976)
R H Smith et al.
In vitro, 13(5), 329-334 (1977-05-01)
Defined in vitro conditions for callus initiation by Gossypium arboreum L. were determined, and different tissues were evaluated as explant sources, Environmental conditions tested included light versus dark, and low light versus high light. Different nutrient media as well as
Regulation of lycopene formation in cell suspension culture of VFNT tomato (Lycopersicon esculentum) by CPTA, growth regulators, sucrose, and temperature
Robertson GE, Mahoney NE
Journal of Experimental Botany, 46, 667-673 (1995)
Nor Azlina Hasbullah et al.
Pakistan journal of biological sciences : PJBS, 11(11), 1449-1454 (2008-09-27)
Regeneration potentials in Gerbera jamesonii Bolus ex. Hook f. from tissues culture system was studied using leaf, petiole and root explants. In vitro regeneration, callus induction and root formation were optimized by manipulation of growth regulators during organogenesis. Various kinds
Akasaka et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 156(2), 169-175 (2000-08-11)
Bud primordia were induced from leaf segments, which were harvested from young seedlings of Spanish type peanut (Arachis hypogaea L. cv. Chico), on 0.8% agar-solidified medium containing Murashige and Skoog (MS) basal salts supplemented with B5 vitamins, 1 mg/l NAA
Domande
  1. In the description of M7024, it is written that the medium, in addition to macro and micronutrients, contains sucrose, IAA and Kinetin. It is also described it contains agar, but the medium did not solidify. What percentage of agar in the product?
    1 risposta
    1. This product does not contain Agar. A link to the plant media formulations can be found in the DESCRIPTION section of the product page. Please see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/plant-tissue-culture/murashige-skoog