Vai a
D5912
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥90%
Sinonimo/i:
N6 dimethylallyladenine, 2iP, N6-(2-Isopentenyl)adenine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
241,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
941,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.470,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
3.340,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.24
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
MDL number:
241,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CNc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H13N5/c1-7(2)3-4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h3,5-6H,4H2,1-2H3,(H2,11,12,13,14,15)
InChI key
HYVABZIGRDEKCD-UHFFFAOYSA-N
Application
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine: has been used as a standard in ultra-high performance liquid chromatography to compare the chromatogram of transgenic and wild type (WT) crude hormone extracts to quantify cytokinin levels[1], may be used as a component of the Murashige and Skoog (MS) medium for callus culture and in vitro shoot induction, may be used as a supplement in MS medium to make simplified shoot induction medium (SIM) to treat explants for shoot induction[2]
Biochem/physiol Actions
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine (2iP) is a bacteria-derived riboside cytokinin used to grow plant tissues such as tobacco and soybean callus. 2iP is a precursor of the cytokinin Zeatin. 2iP can also be used in Schenk and Hildebrandt medium to support in vitro propagation of micro shoot cultures from shoot tips of Genista plants.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D7674D7660B3274
form
powder
form
powder
form
solution
form
solution
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)