Phytamax Orchid Multiplication Medium and Phytamax Orchid Maintenance Medium support initial Orchid stem (eg. Phalaenopsis) propagation and replating, respectively. The Multiplication media contains the auxin α-naphthaleneacetic acid (NAA). Phytamax Orchid Maintenance Media are available without activated Charcoal (P0931) with Charcoal (P6668) and with both Charcoal and Banana Powder (P1056).
Preparation Note
With macro- and micronutrients, sucrose, vitamins, MES and peptone. Without activated charcoal.
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.