Spend 500 € — Save 5%; Spend 800 € — Save 10%; Spend 1700 € — Save 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 313,00 € |
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1830,00 € |
Informazioni su questo articolo
313,00 €
Risparmia Fino a 15%
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CNc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H13N5/c1-7(2)3-4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h3,5-6H,4H2,1-2H3,(H2,11,12,13,14,15)
InChI key
HYVABZIGRDEKCD-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥98.5% | description BioReagent, suitable for plant cell culture, 1 mg/mL | description suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥90% | description 1 mg/mL, suitable for plant cell culture |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| form powder | form solution | form powder | form solution |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥98.5% | assay - | assay ≥90% | assay - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?