L9379
Lectin from Phytolacca americana (pokeweed)
lyophilized powder
Sinonimo/i:
PWM, Pokeweed mitogen
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
aseptically filled
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
≤0.3 μg/mL mitogenic activity
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- as a medium supplement for mononuclear cell incubation, to induce lymphocyte proliferation
- as a positive control in the study of the role of chemokine (C–C motif) ligand 2 (CCL2) in proliferation and apoptosis of decidual leukocytes
- as a supplement in the RPMI (Roswell park memorial institute) 1640 medium for peripheral blood lymphocyte cultures
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Essentially salt-free.
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.