61767
Lectin from Triticum vulgaris
lyophilized, ≥55% (GE), powder
Sinonimo/i:
WGA, Wheat germ agglutinin
Scegli un formato
94,20 €
Scegli un formato
About This Item
94,20 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
Triticum vulgaris
Stato
powder
Qualità
lyophilized
Concentrazione
≥55% (GE)
tecniche
agglutination assay: suitable using fresh human erythrocytes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.