K1128
α-Ketoglutaric acid
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinonimo/i:
2-Oxoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
Scegli un formato
35,20 €
Scegli un formato
About This Item
35,20 €
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥98.5% NaOH basis (titration)
Stato
powder or crystals
tecniche
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as a supplement in minimum essential medium α (α-MEM) to culture primary mesenchymal stromal/stem cells (MSCs) to study its effects on age-related osteoporosis[1]
- for chemical treatments to compare the treatment effects of several compounds on lifespan between manual and automated lifespan machine (ALM) platforms[2]
- as a printed chemotaxis ligand to screen chemotaxis receptors with high-throughput technologies and verify the interactions with surface plasmon resonance (SPR)[3]
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)