K1502
α-Ketoglutarate Dehydrogenase from porcine heart
buffered aqueous glycerol solution, 0.1-1.0 units/mg protein (Lowry)
Sinonimo/i:
Multienzyme 2-oxoglutarate dehydrogenase complex
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
0.1-1.0 units/mg protein (Lowry)
Attività estranea
pyruvate dehydrogenase ≤20%
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
α-Ketoglutarate dehydrogenase (α-KGDH) is a multienzyme complex localized to the mitochondria. This integrated enzyme is made up of many units of thiamine pyrophosphate-dependent dehydrogenase (E1), dihydrolipoamide dehydrogenase (E3), and dihydrolipoamide succinyl transferase (E2).
Applicazioni
- to study the reversal of nitration by glutathione (GSH) in peroxynitrite-treated cells
- to measure its activity by Spectramax M5 microplate spectrofluorimeter using heart mitochondria
- as a positive control to evaluate its activity in by Spectramax GEMINI EM fluorescence microplate reader using mice neurons
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Definizione di unità
Stato fisico
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1