O7753
Oxaloacetic acid
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Oxosuccinic acid, Ketosuccinic acid, Oxalacetic acid, Oxobutanedioic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
H2O: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h1H2,(H,6,7)(H,8,9)
KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges