Documenti fondamentali
704334
Sigma-Aldrich
2-Ketoglutaric acid-1-13C
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinonimo/i:
α-Ketoglutaric acid-1-13C, 2-Ketopentanedioic acid-1-13C, 2-Oxoglutaric acid-1-13C, 2-Oxopentanedioic acid-1-13C
About This Item
Formula condensata:
HOCOCH2CH2CO13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
114-117 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1
KPGXRSRHYNQIFN-HOSYLAQJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2